Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Marke: Gilson™ FA10003P
304.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21924" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
- Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
- Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
- Der 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
- Die neue Kolbeneinheit trägt zu extrem verbesserten Kräften beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
- Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Mit Trade-In Programm. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl | |
No | |
Gelb | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P20L | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
2 bis 20 μl | |
Für den Transport eines abgemessenen Flüssigkeitsvolumens | |
Spitzenabwurf aus Kunststoff | |
12,6 in. | |
4,33 in. | |
1,57 in. | |
Yellow |
D200, DF30ST Spitze | |
Autoclavable | |
Manual | |
D-200, DF30ST Spitze | |
Polypropylen | |
1 | |
No | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
D200, DF30ST Spitze | |
1 Jahr | |
32 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Certified Quality |