Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μ l
5000 μl
Genauigkeit:
±8 μl
± 0.08 μl
± 0.1 μl
± 0.25 μl
± 0.2 μl
± 0.4 μl
± 0.8 μl
± 1.6 μl
± 3.5 μl
± 3.6 μl
± 30 μl
± 3 μl
± 4 μl
Modell:
F100
F1000
F2
F25
F250
F300
F400
F5
F500
F5000
Gehäuse F10
Gehäuse F20
Gehäuse F200
Gehäuse F50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
- Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
- Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 30 μl |
| Zertifizierung/Konformität | GLP |
| Kompatible Spitzen | D5000 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Polypropylen |
| Modell | F5000 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |