Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
Marke: Gilson™ F123784
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
- Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
- Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
Spezifikation
± 0.8 μl | |
D200, DF100ST-Spitze | |
Blau | |
D200, DF100ST Tip | |
F100 | |
Unsteril | |
100 μl | |
Edelstahlkolben und PVDF-Griff | |
4,25 in. | |
12,48 in. | |
1,42 in. | |
Zertifizierte Qualität |
GLP | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
1 | |
Pipette mit festem Volumen | |
D200, DF100ST Spitze | |
3 Jahre | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten > F100; Vol.: 100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur