Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril
GREENER_CHOICE
Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich
Marke:  Gilson™ F1733182
399.95 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982051
  • 421.00 CHF / 800 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
  • Steriles Modell ebenfalls erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril > Flach; Volumenbereich: 1 μl bis 200 μl; Spitzenlänge: 82.55 mm; Außendurchmesser: 0.37 mm; Graduierungen bei5 μl