Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen ohne Filter
PIPETMAN™ DIAMOND-Spitzen sind so konzipiert, dass sie perfekt zu Ihrem PIPETMAN und PIPETMAX™ passen.Sie ermöglichen präzises Pipettieren, wenn sie in Verbindung mit Gilson-Pipetten verwendet werden.
Marke: Gilson™ F172501
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Verpackt in einzeln verpackten Gestellen für optimale Klarheit und einfachere Handhabung der Gestelle; obere Abdeckung für die Handhabung von sterilisierten Packungen
- Nutzt 45 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
- Vollständig autoklavierbare Gestelle (feuchte Hitze, 121 °C, 20 min., 1 bar); Blisterverpackung vor dem Autoklavieren entfernen
- Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen; glatte, hydrophobe Oberfläche für vollständiges Dispensieren
- Zwei feste Dichtungsringe sorgen für eine perfekte Versiegelung
- Ergonomischer Spitzenanschluss: Passender Pipettierer und Spitzen reduzieren die Belastung beim Befestigen und Auswerfen der Spitzen
- Vollständig nachverfolgbar von der Form zum Arbeitstisch
- Dank der Graduierungsmarkierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
- Erhältlich in autoklavierbarer oder γ-sterilisierter Ausführung
Sterilisierte Nachfüllungen
- Ab Sterilisationsdatum für fünf Jahre garantiert steril
- Bestrahlung durch γ-Strahlen für eine effizientere Sterilisation
- Zertifiziert frei von nachweisbarer/n DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
Bestellinformation
10 Nachfüllblister mit je 96 Spitzen im Rack
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
steril | |
Autoklavierbar | |
10,79 in. | |
Nachfüllpackung | |
Blue | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Certified Quality |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
D1000ST | |
27.4 cm | |
Pipette Tips | |
Reusable | |
Ja | |
Polypropylen |