Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen mit Filtern
Filterspitzen mit hoher Leistungsfähigkeit: Die schnellste Methode zum Nachfüllen leerer TIPACK-Boxen und Nachladeblöcke für PIPETMAN Pipettierer
Marke: Gilson™ F172603
98.06 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Entwickelt und hergestellt für Gilson Pipettierer mit perfekter Passform
- Gewährleisten eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipettierer über den gesamten Volumenbereich
- Spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kontaminationen durch Aerosole
- Verpackt in einzeln verpackten Gestellen für optimale Klarheit und einfachere Handhabung der Gestelle; obere Abdeckung für die Handhabung von sterilisierten Packungen
- Nutzt 45 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
- Vollständig autoklavierbare Gestelle (feuchte Hitze, 121 °C, 20 min., 1 bar); Blisterverpackung vor dem Autoklavieren entfernen
- Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen; glatte, hydrophobe Oberfläche für vollständiges Dispensieren
- Zwei feste Dichtungsringe sorgen für eine perfekte Versiegelung
- Ergonomischer Spitzenanschluss: Passender Pipettierer und Spitzen reduzieren die Belastung beim Befestigen und Auswerfen der Spitzen
- Vollständig nachverfolgbar von der Form zum Arbeitstisch
- Dank der Graduierungsmarkierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
- Erhältlich in autoklavierbarer oder γ-sterilisierter Ausführung
Sterilisierte Nachfüllungen
- Ab Sterilisationsdatum für fünf Jahre garantiert steril
- Bestrahlung durch Gamma-Strahlen für eine effizientere Sterilisation
- Zertifiziert frei von nachweisbarer/n DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
Bestellinformation
10 Nachfüllblister mit je 96 Spitzen im Rack
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
steril | |
Autoklavierbar | |
2,61 in. | |
Gestell | |
Blue | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Certified Quality |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
DFL1000 | |
6,65 cm | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |