Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen mit Filtern
Filterspitzen mit hoher Leistungsfähigkeit: Die schnellste Methode zum Nachfüllen leerer TIPACK-Boxen und Nachladeblöcke für PIPETMAN Pipettierer
Marke:  Gilson™ F172503
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267773
  • 114.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt und hergestellt für Gilson Pipettierer mit perfekter Passform
  • Gewährleisten eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipettierer über den gesamten Volumenbereich
  • Spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kontaminationen durch Aerosole
  • Verpackt in einzeln verpackten Gestellen für optimale Klarheit und einfachere Handhabung der Gestelle; obere Abdeckung für die Handhabung von sterilisierten Packungen
  • Nutzt 45 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
  • Vollständig autoklavierbare Gestelle (feuchte Hitze, 121 °C, 20 min., 1 bar); Blisterverpackung vor dem Autoklavieren entfernen
  • Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen; glatte, hydrophobe Oberfläche für vollständiges Dispensieren
  • Zwei feste Dichtungsringe sorgen für eine perfekte Versiegelung
  • Ergonomischer Spitzenanschluss: Passender Pipettierer und Spitzen reduzieren die Belastung beim Befestigen und Auswerfen der Spitzen
  • Vollständig nachverfolgbar von der Form zum Arbeitstisch
  • Dank der Graduierungsmarkierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
  • Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
  • Erhältlich in autoklavierbarer oder γ-sterilisierter Ausführung
Sterilisierte Nachfüllungen
  • Ab Sterilisationsdatum für fünf Jahre garantiert steril
  • Bestrahlung durch Gamma-Strahlen für eine effizientere Sterilisation
  • Zertifiziert frei von nachweisbarer/n DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
Bestellinformation
10 Nachfüllblister mit je 96 Spitzen im Rack
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 200 μl
steril
Autoklavierbar
2,01 in.
Gestell
Yellow
Gilson™ Pipetman™
Pipetman™ Diamond™
Certified Quality
mit Filter
Durchsichtig
DFL200
5,12 cm
Pipette Tips
Single-use