Learn More
Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplett-Pipettiersystem – Reagenzbehälter
Optimal für das Dispensieren von Reagenzien mit Mehrkanalpipetten. Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplette Pipettiersysteme – Die einzigartige Form der Reagenzienreservoirs ermöglicht eine effiziente und nahezu vollständige Probenentnahme.
Marke: Gilson™ F267660
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg
Beschreibung
- Mit angewinkelten Seiten und V-förmiger Unterseite
- Ausgießöffnungen an allen Kanten
- Skala an den Innenwänden bei mittlerem Volumen
- Mittels Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
25 ml | |
100 Pk. |
All Pipettes with Tips Mounted | |
Reservoir | |
Pipetteman™ Pipettier-Komplettsystem |