Learn More
Gilson™ F144983 Microtubes öffner The Jimmy für Pipetman P & Neo (VE=3 St.)
Zur Verwendung mit PIPETMAN Classic™ und PIPETMAN™ Neo Pipetten
Marke: Gilson™ F144983
28.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Öffnen von Mikroröhrchen mit Schnappverschluss und Schraubverschluss
- Erhöht die Effizienz des Pipettierens, verringert die Ermüdung im Zusammenhang mit dem manuellen Öffnen des Röhrchens und verhindert Kontaminationen
Spezifikation
Alle Pipetten mit montierten Spitzen | |
Mikroröhrchen-Öffner | |
3 Pk. |
Polypropylen | |
PIPETMAN™ Pipettier-Komplettsystem |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
24Stunden
6Minuten
46Sekunden
27Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%