Learn More
Cole-Parmer™ GILMONT™ Versiegelungsfilm für Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 15185952 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
50
100
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
15185952 100 100 Stück
15175952 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15185952 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1302440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 CHF
    135.09 CHF / 100 Stück
    Sparen 67.91 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Vinyl
Anzahl pro Packung 100
Abmessungen (L x B) 79,4 x 145,5 mm
Produkttyp Mikrotiterplatten-Versiegelungsfilm
Dicke 100 μm
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C