Learn More
Gilmont™ Gilmont™ Fallball Viskosimeter
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Größe:
3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gilmont™ Kugelfallviskosimeter bieten eine einfache, genaue, kostengünstige und absolute Methode zur Messung der Viskosität klarer Flüssigkeiten bis zu 200 cp. Einfacher zu verwenden als Kapillartypen und kostengünstiger als rotierende/sensorbasierte elektronische Geräte.
- Einzigartiger Kugelfreigabemechanismus
- Benetzte Teile aus Glas-, PTFE- und Viton™-Dichtungen (Edelstahl- und Tantal-Schwimmer optional)
- Drei Bereichsoptionen pro Röhrchen ermöglichen eine höhere Genauigkeit in jedem Bereich
- Absoluter Messwert, keine Elektronik
- Kleine Probengröße: ca. 7 ml erforderlich
- Einfache Verwendung im Bad mit konstanter Temperatur
- Geschlossenes System, ideal für stark verdampfende und hydroskopisch verschleißerscheinende Lösungen
Empfohlen für:
Wird in Labor-, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie in der Prozess- und Anlagenqualitätskontrolle verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Falling Ball Viscometer |
| Viskositätsbereich | bis zu 200cp |
| Größe | 3 |