Learn More
Gilmont™ Gilmont™ Fallball Viskosimeter
Artikelnummer. 13075706 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
3
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
13075706 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13075706 Lieferant Gilmont™ Lieferanten-Nr. 0870210
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gilmont Fallball Viskosimeter bieten eine einfache, genaue, kostengünstige und absolute Methode zur Messung der Viskosität von klaren Flüssigkeiten bis zu 200 cp.
Gilmont™ Kugelfallviskosimeter bieten eine einfache, genaue, kostengünstige und absolute Methode zur Messung der Viskosität klarer Flüssigkeiten bis zu 200 cp. Einfacher zu verwenden als Kapillartypen und kostengünstiger als rotierende/sensorbasierte elektronische Geräte.
  • Einzigartiger Kugelfreigabemechanismus
  • Benetzte Teile aus Glas-, PTFE- und Viton™-Dichtungen (Edelstahl- und Tantal-Schwimmer optional)
  • Drei Bereichsoptionen pro Röhrchen ermöglichen eine höhere Genauigkeit in jedem Bereich
  • Absoluter Messwert, keine Elektronik
  • Kleine Probengröße: ca. 7 ml erforderlich
  • Einfache Verwendung im Bad mit konstanter Temperatur
  • Geschlossenes System, ideal für stark verdampfende und hydroskopisch verschleißerscheinende Lösungen
Empfohlen für:
Wird in Labor-, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie in der Prozess- und Anlagenqualitätskontrolle verwendet
Spezifikation
Produkttyp Falling Ball Viscometer
Viskositätsbereich bis zu 200cp
Größe 3