Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff, hochreines, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10696542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696542 25 g Glasflasche 25 Gramm
10736001 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696542 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 153230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.50 CHF
    56.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 5.85 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51811-82-6
Summenformel C14H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.80
MDL-Nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-Schlüssel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spezifikation
Extinktion 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Chemischer Name oder Material Giemsa Stain
Schmelzpunkt 300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C)
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.