Learn More
Giemsa-Farbstoff (kristallin), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Giemsa ist eine biologische Färbung, die für dünne Blutausstriche zur Differenzierung von Leukozyten, zum Färben von Malariaparasiten in dünnen und dicken Blutausstrichen und zum Färben von Knochenmark zur Darstellung der Zellmorphologie verwendet wird.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Giemsa Stain |
Schmelzpunkt | 300°C |
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung | Pass Test |
Identifizierung | Pass Test |
Formelmasse | 291.8 |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Grün |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Giemsa Stain
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.