Learn More
Giemsa-Farbstoff (kristallin), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10276014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276014 10 g Glasflasche 10 Gramm
10002764 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276014 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP242210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Giemsa ist eine biologische Färbung, die für dünne Blutausstriche zur Differenzierung von Leukozyten, zum Färben von Malariaparasiten in dünnen und dicken Blutausstrichen und zum Färben von Knochenmark zur Darstellung der Zellmorphologie verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51811-82-6
Summenformel C14H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.80
MDL-Nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-Schlüssel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Giemsa Stain
Schmelzpunkt 300°C
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung Pass Test
Identifizierung Pass Test
Formelmasse 291.8
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.