Learn More
Gibco™ TPO Recombinant Mouse Protein
Rekombinantes TPO ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
auf Anfrage
Spezifikation
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias TPO
Gen-ID (Entrez) 22018
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
TPO ist ein humoraler Wachstumsfaktor, der für die Proliferation und Reifung von Megakaryozyten sowie für die Thrombopoese erforderlich ist. Dieses Protein ist der Ligand für MLP/C_MPL, das Produkt des myeloproliferativen Leukämievirus Onkogen.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
Sequential Chromatography
TPO
22018