Learn More
Gibco™ TPO rekombinantes Mausprotein
Rekombinantes TPO ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PMC1145
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
TPO ist ein humoraler Wachstumsfaktor, der für die Proliferation und Reifung von Megakaryozyten sowie für die Thrombopoese erforderlich ist. Dieses Protein ist der Ligand für MLP/C_MPL, das Produkt des myeloproliferativen Leukämievirus Onkogen.Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
25 µg | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Growth Factors & Receptors | |
TPO | |
Mouse | |
22018 | |
Sequential Chromatography | |
25 μ g |
< 0.1 ng/µg | |
Gibco™ | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Lyophilized | |
Recombinant, Ligand | |
Endocrinology, Stem Cell Research, Angiogenesis | |
Cell Culture | |
17 kDa | |
95 % | |
TPO |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.