Learn More
Gibco™ TGFB2 Recombinant Human Protein
Recombinant Human Transforming Growth Factor β 2 (TGFB2) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
700.00 CHF - 724.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Molekulargewicht 25 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias TGF-β2
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10272593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG9114
5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17124579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG9114
5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TGFB2 binds the transforming growth factor-β receptor and plays a role in regulation of cell growth and proliferation. It may be involved in mesenchymal-epithelial cell interactions during development.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High purity recombinant bioactive protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High biological activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by its ability to inhibit the mouse IL-4 dependent proliferation of mouse HT-2 cells
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Immunology, Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Cardiovascular Research, Differentiation, Bone Research
25 kDa
TGF-β2
Recombinant
Recombinant, Ligand
TGFs (Transforming Growth Factors)
Gibco™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.