Learn More
Gibco™ SCF (C-Kit-Ligand), rekombinantes Mausprotein
Recombinant Mouse Stem Cell Factor (SCF, C-Kit Ligand) ist ein bioaktives Protein, das für die Verwendung in Zellkulturanwendungen bestimmt ist
Marke:  Gibco™ PMC2115
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10009462
  • 668.00 CHF / 1 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SCF ist ein pleiotroper Faktor, der in der Gebärmutter, in der Keimzellen- und neuronalen Zellentwicklung und bei Hämatopoese wirkt, die vermutlich alle eine Rolle bei der Zellmigration spielen. Bei Erwachsenen funktioniert er pleiotropisch, während er meist für seine fortgesetzte Anforderung in der Hämatopoese bekannt ist.
  • Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibcos rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, sekundäre Zytokin-Hochregulierung, Induktion der Oberflächenantigenexpression, Antiviren- und Protease-Assays; die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation menschlicher MO-7e-Zellen bestimmt
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur; Säugetierzellkultur; Zellanalyse; Zellviabilität, Proliferation & Funktion; Stammzellforschung; Stammzellkultur; Stammzelldifferenzierung; embryonale Stammzellkultur; hämatopoetische Stammzellkultur; mesenchymale Stammzellkultur & Entwicklung
17311
Sequenzielle Chromatographie
25 μ g
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Rekombinant/Ligand
<0.1 ng/μg
Zellkultur
E. coli
Lyophilisiert
18.5 kDa
95%
Maus
Trägerprotein
Weitere Proteine
SCF, c-kit Ligand
Zytokine und Rezeptoren
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.