Learn More
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. RPMI 1640 has since been found suitable for a variety of mammalian cells including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes and carcinomas. Life Technologies offers a variety of Gibco™ RPMI 1640 modifications for a range of cell culture applications.
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Kultivierung humaner Leukämiezellen in Suspension und als Monolayer entwickelt.
- RPMI 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: L-Glutamin, Phenolrot, HEPES
- Ohne: Natriumhydrogencarbonat
Verwendung von RPMI 1640:
- Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
- RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher erfordert RPMI 1640 eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- RPMI 1640 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
- Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome |
| Zelltyp | Leukämische Zellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, HEPES, Phenolrot |
| Ohne Additive | Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.Kunden, die Gibco RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.