Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Artikelnummer. p-4919941
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11310902
Marke: Gibco™ 72400153
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Das RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot, HEPES
  • Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium oder Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind.
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden.
  • GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Mit Additiven GlutaMAX, Phenolrot
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat
Menge 10 l
Zusammensetzung Biotin, Calciumnitrat (Ca(NO3)2 4H2O), Cholinchlorid, D-Calciumpantothenat, D-Glucose (Dextrose), Folsäure, Glutathion (reduziert), Glycin, HEPES, L-Alanyl-Glutamin, L-Arginin, L-Asparagin, L-Aspartiksäure, L-Cystin, L-Glutaminsäure, L-Histidin, L-Hydroxyprolin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysinhydrochlorid, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, Magnesiumsulfat (MgSO4-7H2O), Niacinamid, Para-Aminobenzoesäure, Phenolrot, Kaliumchlorid (KCl), Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), Natriumchlorid (NaCl), Natriumphosphat dibasisch (Na2HPO4) wasserfrei, Thiaminhydrochlorid, Vitamin B12, i-Inositol
Inhalt und Lagerung Lagerung: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Haltbarkeitsdauer: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.