Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Das RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot, HEPES
- Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium oder Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind.
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden.
- GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Mit Additiven | GlutaMAX, Phenolrot |
| Ohne Additive | Ohne Natriumpyruvat |
| Menge | 10 l |
| Zusammensetzung | Biotin, Calciumnitrat (Ca(NO3)2 4H2O), Cholinchlorid, D-Calciumpantothenat, D-Glucose (Dextrose), Folsäure, Glutathion (reduziert), Glycin, HEPES, L-Alanyl-Glutamin, L-Arginin, L-Asparagin, L-Aspartiksäure, L-Cystin, L-Glutaminsäure, L-Histidin, L-Hydroxyprolin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysinhydrochlorid, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, Magnesiumsulfat (MgSO4-7H2O), Niacinamid, Para-Aminobenzoesäure, Phenolrot, Kaliumchlorid (KCl), Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), Natriumchlorid (NaCl), Natriumphosphat dibasisch (Na2HPO4) wasserfrei, Thiaminhydrochlorid, Vitamin B12, i-Inositol |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Haltbarkeitsdauer: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.