Learn More
Gibco™ RANTES Recombinant Human Protein
Recombinant RANTES is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
179.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 6352
Molekulargewicht 7.8 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias RANTES
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10079352
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC1054
10μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
RANTES functions as a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. RANTES is one of the major HIV-suppressive factors produced by CD8+ cells. It functions as one of the natural ligands for the chemokine receptor CCR5 and it suppresses in vitro replication of the R5 strains of HIV-1, which use CCR5 as a coreceptor.
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
7.8 kDa
RANTES
Recombinant
Carrier-Free
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Stem Cell Research, Oncology
95 %
6352
Sequential Chromatography
Human
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Rantes
Gibco™