Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, neuseeländische Herkunft
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
Marke:  Gibco™ 16010142
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17862964
  • 235.00 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sera Category: Secure
  • Origin: New Zealand
  • Collected from calves 14 days old or less
Cell Culture, Mammalian Cell Culture
Spezifikation
Spezifikation
Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Cattle/Bovine
Liquid
Newborn Calf Bovine Serum
Standard (Sterile-filtered)
Sustainable packaging
Frozen
Newborn (20 days or less)
New Zealand
Bottle
1000 mL
Sterile
Gibco™