Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, neuseeländische Herkunft
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ 16010167
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
- Von Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |
Neugeborene (14 Tage oder weniger) | |
Neuseeland | |
Flasche | |
100 ml | |
Steril | |
Gibco™ |