Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotikamischung
Artikelnummer. 11580496
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11580496
Marke: Gibco™ 15640055
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Penicillin, das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnen wurde, wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern. Streptomycin wurde ursprünglich extrahiert aus Streptomyces griseus und Neomycin aus Streptomyces fradiae. Streptomycin und Neomycin wirken, indem sie sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagern, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Diese Lösung enthält 5 mg Penicillin, 5 mg Streptomycin und 10 mg Neomycin pro ml in 0,85 % Kochsalzlösung.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Konzentration 100X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Menge 100 ml
Versandbedingung Trockeneis
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: neomycin sulphate, strepto,ycin sulphate, penicillin G sodium salt