Learn More
Gibco™ Medium NCTC-109 (1X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10452312
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10452312
Marke: Gibco™ 21340039
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für Suspensions- und Einschicht-Kulturmethoden
NCTC-109 ist ein chemisch definiertes Medium, das ursprünglich vom National Cancer Institute in den USA zur Kultivierung von Maus-L-Strang-Unterlinien, NCTC-Klonen 929 (L929-Zellen) in serumfreier Umgebung entwickelt wurde. Das Gibco NCTC-109-Medium eignet sich auch zur Erzeugung und Pflege von Hybridomzellen. Diese Version von NCTC-109 wird wie folgt modifiziert: Mit Phenolrot und Coenzymen. Ohne L-Glutamin und HEPES. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
  • Gibco NCTC-109-Medium ist reich an Nukleosiden, Vitaminen, Koenzymen, Reduktionsmitteln und anderen einzigartigen Inhaltsstoffen
  • NCTC-109 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. NCTC-109-Medium erfordert in der Regel die Supplementierung eines Wachstumsfaktorcocktails (für serumfreies Wachstum) oder eines fötalen Kälberserums.
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und daher ist eine 5- bis 10%ige CO2-Atmoshpäre zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts erforderlich.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Hybridome
Form Flüssig
Produkttyp Zellkulturmedium
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.