Learn More
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red Artikelnummer.: 11523407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11523407
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11523407
Marke: Gibco™ 10373017
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Gibco MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für die Verwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für die Verwendung ohne CO2
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Es ist wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Gentamycin, Prolin, Natriumpyruvat, Zink; ohne HEPES, Phenolrot und Insulin
  • Modifizierte Formulierung von Eagle’s MEM, die Eisen, Zink, Putrescin, Fettsäuren und Gentamycin enthält hohe Konzentrationen von Cholinchlorid und i-Inositol
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Materialien
    • Recycelter Inhalt
    • Quellenreduzierung
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Natriumpyruvat, Gentamicin, Proline, Zink
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Phenolrot, Kein Insulin
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco™
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2451751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer10373017
Chargennummer2451749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer10373017
Chargennummer2562592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer10373017
Chargennummer2670499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Artikelnummer10373017
Chargennummer2875461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer10373017
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red >