Learn More
Gibco™ MEM, Pulver
Click to view available options
Menge:
10 l
50 l
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
Beschreibung
- Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
- MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensions- sowie adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten verwendet werden.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: L-Glutamin, Phenolrot
- Ohne: HEPES, Natriumbikarbonat
Anwendung von MEM
- MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- MEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
- Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen für die Verwendung in einem CO2-Inkubator hergestellt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
| Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot |
| Ohne Additive | Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Mehr anzeigen |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.