Learn More
Gibco™ MEM α, no nucleosides, powder
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
Marke:  Gibco™ 12000063
67.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540416
  • 101.00 CHF / 10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
  • MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primären Ratten-Astrozyten und humanen Melanomzellen.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Phenolrot, L-Glutamin
  • Ohne: Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside, Natriumhydrogencarbonat
Anwendung von MEM
  • Bei Gibco™ MEM α handelt es sich um eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht-essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • Deshalb ist bei MEM α eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich.
  • Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Ratten-Astrozyten
Pulver
Standard-Serumzugabe
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
10 l
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
MEM α (Minimum Essential Medium α)
Steril gefiltert
Keine HEPES, Keine Ribonukleoside, Keine Desoxyribonukleoside, Kein Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.