Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, Pulver
Artikelnummer. 11544486 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
50 L
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11544486 50 L 50 Liter
11534486 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11544486 Supplier Gibco™ Supplier No. 41500083
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Requires
Supplementierung
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Gibco MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
  • Modifiziert wie folgt: Mit NEAA, L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES, Natriumhydrogencarbonat
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Pulver
Serum Level Standard-Serumzugabe
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 50 L
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.