Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, Pulver
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Gibco MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
- Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
- Modifiziert wie folgt: Mit NEAA, L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES, Natriumhydrogencarbonat
- Hergestellt mit Earle's Salzen
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
| Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Phenolrot |
| Ohne Additive | Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Mehr anzeigen |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.