Learn More
Gibco™ MEM, autoclavable, no glutamine, powder
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
Marke: Gibco™ 11700077
Additional Details : Gewicht : 0.09450kg
Requires : Supplementierung
Beschreibung
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Gibco MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. Für die Autoklavierung dieses Mediums wird Cholinchlorid durch Cholinbitartrat ersetzt, Phenolrot wird reduziert und Bernsteinsäure wird hinzugefügt, um Fällungen bei niedrigem pH-Wert zu verhindern.
- Die Formulierung enthält Earle-Salze für die Verwendung in einem CO2-Inkubator
- Modifiziert wie folgt: mit Phenolrot, Earl's Salzen; ohne L-Glutamin, HEPES, Natriumbikarbonat
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Die autoklavierbare Form des Gibco Zellkulturmediums erfordert eine pH-Anpassung von 4,1 bis 4,2 vor dem Autoklavieren, gefolgt von einer Supplementierung von Natriumbikarbonat und L-Glutamin und einer endgültigen pH-Anpassung auf 7,2 bis 7,4.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Ratten-Astrozyten | |
Pulver | |
Standard-Serumzugabe | |
Phenolrot, Earle's Salts | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.