Learn More
Gibco™ MCP-1 (MCAF) Recombinant Rat Protein
Rekombinantes MCP-1 (MCAF) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
auf Anfrage
Spezifikation
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias MCP-1 (MCAF)
Gen-ID (Entrez) 24770
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
MCP-1 ist strukturell mit der CXC-Unterfamilie von Zytokinen verwandt. Mitglieder dieser Unterfamilie zeichnen sich durch zwei durch eine einzige Aminosäure getrennte Zysteine aus. Dieses Zytokin zeigt die chemotaktische Aktivität von Monozyten und Basophilen an, nicht jedoch von neutrophilen oder eosinophilen Zellen.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Sequential Chromatography
MCP-1 (MCAF)
24770