Learn More
Gibco™ Sheep Serum, New Zealand origin
In der Regel weniger als 1 Jahr alt
Marke: Gibco™ 16070096
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Schaf/Rind | |
Flüssigkeit | |
500 ml | |
Steril gefiltert | |
Gibco™ |
max. 1 Jahr | |
Neuseeland | |
Schafserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |
Für In-vitro-Diagnostik.