Learn More
Gibco™ KaryoMAX™ Kaliumchlorid-Lösung
Artikelnummer. 10524224 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 100 ml
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10524224 4 x 100 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10524224 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10575090
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0,075 M-hypotonische Lösung zur Vergrößerung von Zellen zum leichteren Verteilen von Metaphase-Chromosomen für die Karyotypisierung
  • Formuliert mit 5,592 g Kaliumchlorid pro Liter destilliertem Wasser
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Form Flüssig
Produkttyp Kaliumchlorid-Lösung
Sterilität Steril gefiltert
pH 6 bis 8
Produktlinie KaryoMAX
Menge 4 x 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Für In-vitro-Diagnostik.