Learn More
Gibco™ Mouse CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein
Rekombinantes IP10 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
auf Anfrage
Spezifikation
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias IP-10
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
IP10 ist ein Chemokin der CXC-Subfamilie und Ligand für den Rezeptor CXCR3. Die Bindung dieses Proteins an CXCR3 führt zu pleiotropen Effekten, einschließlich der Stimulation von Monozyten, natürlicher Killer- und T-Zell-Migration und Modulation der Adhäsionsmolekülexpression.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
Sequential Chromatography
IP-10