Learn More
Gibco™ IP10 rekombinantes humanes Protein
Rekombinantes IP10 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PHC1084
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
IP10 ist ein Chemokin der CXC-Subfamilie und Ligand für den Rezeptor CXCR3. Die Bindung dieses Proteins an CXCR3 führt zu pleiotropen Effekten, einschließlich der Stimulation von Monozyten, natürlicher Killer- und T-Zell-Migration und Modulation der Adhäsionsmolekülexpression.Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
10 µg | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Chemokines & Receptors | |
IP-10 | |
Human | |
3627 | |
Sequential Chromatography | |
10 μ g |
< 0.1 ng/µg | |
Gibco® | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Lyophilized | |
Recombinant, Ligand | |
Immunology, Virology, Angiogenesis, Oncology | |
Cell Culture | |
~8 kDa | |
95 % | |
IP-10 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.