Learn More
Gibco™ IL7 Recombinant Mouse Protein
Rekombinantes IL7 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PMC0071
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10079172
  • 3330.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL7 stimuliert die Proliferation von Pre-B- und Pro-B-Zellen. IL7 unterstützt auch die Reifung von Megakaryozyten.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
< 0.1 ng/µg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Lyophilized
Cytokines & Receptors
Interleukins
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Drug Development, Oncology
Cell Culture
Sequential Chromatography
100 μ g
100 µg
E. coli
Gibco™
Recombinant, Ligand
Carrier-Free
Mouse
15 kDa
95 %
IL-7