Learn More
Gibco™ Human IL-6 Recombinant Protein
Rekombinantes, humanes Interleukin 6 (IL6) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PHC0066
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
IL6 ist ein pleiotropes Zytokin, das an mehreren zellulären Prozessen beteiligt ist, darunter Entzündungen, Hämatopoese und Immunreaktionen.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation von Maus-B9-Zellen bestimmt
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
3569 | |
Sequential Chromatography | |
25 μ g | |
< 0.1 ng/µg | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Cell Culture | |
Immunology, Stem Cell Research, Inflammation, Bone Research | |
Carrier-Free |
21.3 kDa | |
95 % | |
IL-6 | |
25 µg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Human | |
Gibco™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.