Learn More
Gibco™ Human IL-6 Recombinant Protein
Rekombinantes, humanes Interleukin 6 (IL6) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PHC0065
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10079162
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-6 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL6 ist ein pleiotropes Zytokin, das an mehreren zellulären Prozessen beteiligt ist, darunter Entzündungen, Hämatopoese und Immunreaktionen.
  • Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation von Maus-B9-Zellen bestimmt
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
3569
Sequential Chromatography
10 μ g
Store in refrigerator (2–8°C).
10 µg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Human
Gibco™
21.3 kDa
95 %
IL-6
< 0.1 ng/µg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Cell Culture
Immunology, Stem Cell Research, Inflammation, Bone Research
Carrier-Free
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.