Learn More
Gibco™ IL1B Recombinant Human Protein
Rekombinantes, humanes Interleukin 1, beta (IL1B) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ PHC0811
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
IL-1 ist an einer Reihe biologischer Prozesse beteiligt, darunter die Stimulation von T-Helferzellen, die Proliferation und Synthese von Immunglobulinen sowie die Aktivierung von Fibroblasten und NK-Zellen.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation von Maus-D10S-Zellen bestimmt
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
100 µg | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Cytokines & Receptors | |
Interleukins | |
Human | |
3553 | |
Sequential Chromatography | |
100 μ g |
< 0.1 ng/µg | |
Gibco® | |
Wet Ice | |
Lyophilized | |
Recombinant, Ligand | |
Stem Cell Research, Immunology | |
Cell Culture | |
17.5 kDa | |
95 % | |
IL-1β |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.