Learn More
Gibco™ Human IL-1 alpha Recombinant Protein
Recombinant IL1A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
266.00 CHF - 10240.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Molekulargewicht | 18.2 kDa |
Reinigungsverfahren | Membrane-Filtered |
Gen-Alias | IL-1α |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10405343
|
Gibco™
PHC0015 |
5μg |
266.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10632084
|
Gibco™
PHC0017 |
25μg |
832.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10534424
|
Gibco™
PHC0011 |
100μg |
2905.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10735593
|
Gibco™
PHC0013 |
1mg |
10240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Human IL-1 alpha Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological processes including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
Membrane-Filtered | |
Human | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Cell Cycle & Proliferation, Immunology, Angiogenesis | |
95 % |
18.2 kDa | |
IL-1α | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.