Learn More
Gibco™ IL17 Recombinant Mouse Protein
Rekombinantes IL17 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PMC0174
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029472
  • 526.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL17 stimuliert epitheliale, endotheliale oder fibroblastische Zellen dazu, IL-6, IL-8 und G-CSF zu sezernieren. IL17 erhöht auch die Expression von ICAM-1 in Fibroblasten.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
< 0.1 ng/µg
Wet Ice
Lyophilized
Cytokines & Receptors
Interleukins
Immunology, Neurobiology, Inflammation, Angiogenesis, Signal Transduction
Cell Culture
15 kDa
95 %
IL-17
10 µg
E. coli
Gibco™
Recombinant, Ligand
Carrier-Free
Mouse
16171
Sequential Chromatography
10 μ g