Learn More
Gibco™ IL17 Rekombinantes Mäuseprotein
Rekombinantes IL17 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PMC0171
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10019472
  • 1200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
29-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL17 stimuliert epitheliale, endotheliale oder fibroblastische Zellen dazu, IL-6, IL-8 und G-CSF zu sezernieren. IL17 erhöht auch die Expression von ICAM-1 in Fibroblasten.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C).
100 µg
Carrier-Free
E. coli
Cytokines & Receptors
Interleukins
Mouse
16171
Sequential Chromatography
100 μ g
< 0.1 ng/µg
Gibco®
Wet Ice
Lyophilized
Recombinant, Ligand
Immunology, Neurobiology, Inflammation, Angiogenesis, Signal Transduction
Cell Culture
15 kDa
95 %
IL-17