Learn More
Gibco™ IL12 Recombinant Human Protein
Rekombinantes IL12 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PHC1124
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023103
  • 732.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 23-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL12 induziert die Sekretion von IFN-γ, IL-2 und TNF-α und stimuliert die Proliferation von PHA-aktivierten Lymphozyten.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
< 0.1 ng/µg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Lyophilized
Cytokines & Receptors
Interleukins
Immunology, Stem Cell Research, Oncology, Signal Transduction
Cell Culture
95 %
IL-12
10 µg
Mammalian
Gibco™
Recombinant, Ligand
Carrier-Free
Human
75 kDa
10 μ g
503 aa