Learn More
Gibco™ IGF1 Recombinant Human Protein
Rekombinanter, humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF1) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PHG0078
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12063599
  • 162.00 CHF / 20 Mikrogramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IGF1 bindet seinen Rezeptor, IGF1R, und aktiviert mehrere Signalwege. IGF1 ist an Proliferation, Differenzierung, Überleben, Wachstum, Apoptose und Regeneration beteiligt.
  • Hohe Reinheit: Minimiert Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um Gibco Wachstumsfaktoren von höchster Qualität zu gewährleisten, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die Fähigkeit bestimmt, die Proliferation von Maus-FDC-P1-Zellen einzuleiten
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
2 ng/ml
< 1 EU/ml
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Lyophilized
Recombinant, Ligand
Carrier-Free
Human
7.5 kDa
20 μ g
proliferation of mouse FDC-P1 cells
20 µg
E. coli
Growth Factors & Receptors
IGFs (Insulin-Like Growth Factors)
Neurobiology, Drug Development, Oncology, Signal Transduction
Cell Culture
98 %
Igf-1
Zertifikate
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.