Learn More
Gibco™ Mouse IFN-gamma Recombinant Protein
Recombinant Mouse Interferon-γ (IFN-γ) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
411.00 CHF - 2305.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 15978
Molekulargewicht ∼15 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias IFN-γ
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10212593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC4034
15μg
792.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10552435
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC4031
100μg
411.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10009272
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC4033
1mg
2305.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IFN-gamma Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-γ is involved in many biological processes such as inducing the secretion of TNF-α and stimulating the release of reactive oxygen species from macrophages. It is also involved with bone growth and inhibits bone resorption. It is anti-viral and anti-parasitic and inhibits the proliferation of cells.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined in a dose response cytostasis assay of the mouse cell line WeHi279, as measured by the reduction of MTS
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
∼15 kDa
IFN-γ
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Dry Ice
Cytokines & Receptors
Liquid
Immunology, Virology, Oncology, Signal Transduction
95 %
15978
Sequential Chromatography
Mouse
< 0.1 ng/ml
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Interferons
Gibco™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.