Learn More
Gibco™ Pferdeserum, Herkunftsland Neuseeland
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11520516
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11520516 100 mL 100 Milliliter
11510516 500 mL 500 Milliliter
31904528 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11520516 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 16050130
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausgezeichneter Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Gibco Seren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
  • Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
  • EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
  • Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Pferd/Equine, Pferd
Age Erwachs.
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Pferdeserum
Menge 100 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Versandbedingung gefroren
Für In-vitro-Diagnostik.