Learn More
Gibco™ GM-CSF Recombinant Rat Protein
Rekombinanter GM-CSF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
auf Anfrage
Spezifikation
Reinigungsverfahren | Exchange Chromatography |
---|---|
Gen-Alias | GM-CSF |
Gen-ID (Entrez) | 116630 |
Beschreibung
Rekombinanter Ratten-GM-CSF ist für die Verwendung in Zellkulturanwendungen vorgesehen. GM-CSF ist an vielen biologischen Reaktionen beteiligt, einschließlich Wachstum und Entwicklung von Granulozyten- und Makrophagen-Vorläuferzellen, Stimulation und der Einleitung der Differenzierung von Myeloblasten und Monoblasten sowie Chemotaxis von Eosinophilen.Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Exchange Chromatography | |
GM-CSF | |
116630 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.